missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Palmitic Acid-13C16, TRC

Produktkod. 30414929
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414929 10 mg
30411974 5 mg
30409304 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30414929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP14450510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56599-85-0
Molekylformel 13C16 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 272.31
Synonym Hexadecanoic-13C16 Acid
IUPAC-namn (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-^{13}C_{16})hexadecanoic acid
LEDER O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Palmitic Acid-13C16
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
Formel vikt 272.2939
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.