Läs mer
Palmitic Acid, Fisher Chemical
Produktkod. 11428702 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428702 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11428702 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/0280/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 57-10-3
Smältpunkt 59°C
Färg White
Kokpunkt 351.5°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C16H32O2
MDL-nummer MFCD00002747
Kvantitet 500 g
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
InChI-nyckel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC-namn hexadecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 256.43
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Formel vikt 256.42g/mol
Fysisk form Solid