Läs mer
Palmitinsyra, 95,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448170 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448170 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11448170 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210255380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 100g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitic acid
CAS 57-10-3
Färg Vitt
Densitet 0.853g/mL
Molekylformel C16H32O2
MDL-nummer MFCD00002747
Kvantitet 100 g
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
InChI-nyckel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC-namn hexadekansyra
Molekylvikt (g/mol) 256.43
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Formel vikt 256.42
Procent renhet 95.2%
Fysisk form Kristallint pulver