Läs mer
Palmitic acid, 95%
Produktkod. 11429846
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Produktkod. 11429846
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20322.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
En mättad fettsyra. Palmitinsyra är en mättad fettsyra som används i hårvård, kosmetika, tvål, färg, gummi, livsmedel, läkemedel, djurfoder och textilier. Det används för att framställa natriumpalmitat som är en naturlig tillsats i ekologiska produkter. Det är involverat i framställningen av cetylalkohol som används vid framställningen av tvättmedel och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
En mättad fettsyra. Palmitinsyra är en mättad fettsyra som används i hårvård, kosmetika, tvål, färg, gummi, livsmedel, läkemedel, djurfoder och textilier. Det används för att framställa natriumpalmitat som är en naturlig tillsats i ekologiska produkter. Det är involverat i framställningen av cetylalkohol som används vid framställningen av tvättmedel och kosmetika.
Löslighet
Löslig i varm alkohol, aceton, bensen, etyleter, amylacetat, propylalkohol och kloroform. Något löslig i kall alkohol och petroleumeter. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-10-3
Molekylformel C16H32O2
Molekylvikt (g/mol) 256.43
MDL-nummer MFCD00002747
InChI-nyckel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC-namn hexadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitic acid
Smältpunkt 62°C to 65°C
Densitet 0.853
Kokpunkt 215°C (15 mmHg)
Flampunkt 206°C (402°F)
Odör Odorless
Linjär formel CH3(CH2)14COOH
Brytningsindex 1.4273
Kvantitet 2500 g
Beilstein 607489
Merck Index 14,6996
Löslighetsinformation Soluble in hot alcohol,acetone,benzene,ethyl ether,amyl acetate,propyl alcohol and chloroform. Slightly soluble in cold alcohol and petroleum ether. Insoluble in water.
Formel vikt 256.43
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.