Läs mer
Palmitinsyra, 95 %
Beskrivning
En mättad fettsyra. Palmitinsyra är en mättad fettsyra som används i hårvård, kosmetika, tvål, färg, gummi, livsmedel, läkemedel, djurfoder och textilier. Det används för att framställa natriumpalmitat som är en naturlig tillsats i ekologiska produkter. Det är involverat i framställningen av cetylalkohol som används vid framställningen av tvättmedel och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
En mättad fettsyra. Palmitinsyra är en mättad fettsyra som används i hårvård, kosmetika, tvål, färg, gummi, livsmedel, läkemedel, djurfoder och textilier. Det används för att framställa natriumpalmitat som är en naturlig tillsats i ekologiska produkter. Det är involverat i framställningen av cetylalkohol som används vid framställningen av tvättmedel och kosmetika.
Löslighet
Löslig i varm alkohol, aceton, bensen, etyleter, amylacetat, propylalkohol och kloroform. Något löslig i kall alkohol och petroleumeter. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitic acid |
| Smältpunkt | 62 °C till 65 °C |
| Densitet | 0.853 |
| Kokpunkt | 215 °C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 206 °C (402 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Linjär formel | CH3(CH2)14COOH |
| Brytningsindex | 1.4273 |
| Kvantitet | 10,000 g |
| Beilstein | 607489 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.