Läs mer
Palmitinsyra,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11334109 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334109 10 g 10g
11344109 100 g 100g
11354109 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334109 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210090510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 10g
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 57-10-3
Molekylformel C16H32O2
Molekylvikt (g/mol) 256.43
MDL-nummer MFCD00002747
InChI-nyckel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC-namn hexadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitic acid
Färg Vitt
Densitet 1.4273g/mL
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 256.4
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Kristallint pulver