Läs mer
Palmitinsyra,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11354109 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354109 250 g 250g
11334109 10 g 10g
11344109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354109 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210090583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9655.00 SEK
    9195.56 SEK / 250g
    Save 459.44 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 57-10-3
Molekylformel C16H32O2
Molekylvikt (g/mol) 256.43
MDL-nummer MFCD00002747
InChI-nyckel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC-namn hexadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitic acid
Färg Vitt
Densitet 1.4273g/mL
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 250 g
Formel vikt 256.4
Fysisk form Kristallint pulver
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.