missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Palmitic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitic Acid-d3 |
| CAS | 75736-53-7 |
| Molekylformel | C16 D3 H29 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Hexadecanoic-16,16,16-d3 acid (9CI','ACI), [16,16,16-2H3]Hexadecanoic acid, Hexadecanoic-16,16,16-d3 acid, Hexadecanoic acid-16,16,16-d3, Palmitic-16,16,16-d3 acid, Palmitic-ω-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 16,16,16-trideuteriohexadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.44 |
| Formel vikt | 259.2591 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?