missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Palmitic Acid-d4, TRC

Produktkod. 30410646
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410646 50 mg
30421554 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP14450250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75736-47-9
Molekylformel C16 D4 H28 O2
Molekylvikt (g/mol) 260.449
Synonym Hexadecanoic-5,5,6,6-d4 acid (9CI), Hexadecanoic-5,5,6,6-D4 acid, [5,5,6,6-2H4]Hexadecanoic acid, Hexadecanoic acid-5,5,6,6-d4, Palmitic-5,5,6,6-d4 acid, Palmitic acid-5,5,6,6-d4
IUPAC-namn 5,5,6,6-tetradeuteriohexadecanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Palmitic Acid-d4
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i11D2,12D2
Formel vikt 260.265
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.