Läs mer
Palmitic acid-glycidyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321622
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321622 1 ml
1 options
Produktkod. 30321622 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15843130AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl Palmitate
CAS 7501-44-2
Analyt- eller komponentnamn Glycidyl Palmitate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H36 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
IUPAC-namn oxiran-2-ylmethyl hexadecanoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 312.49
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 312.2664 g/mol