Läs mer
Palmitinsyra, LoGiCal
Produktkod. 30463030
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463030 10 mg
1 options
Produktkod. 30463030 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0704.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitic Acid
CAS 57-10-3
Analyt- eller komponentnamn Palmitic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H32 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid
InChI formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Hexadekanoinsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 256.42
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 256,2402 g/mol