Läs mer
Palmitinsyra metylester, 99+%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11374119 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374119 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11374119 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 1g
    Save 41.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitic Acid Methyl Ester
CAS 112-39-0
Densitet 0.852g/mL
Analysprocentintervall 99+%
Molekylformel C17H34O2
Kvantitet 1 g
Synonym methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
InChI-nyckel FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn metylhexadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 270.457
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
Formel vikt 270.5
Fysisk form Fast