missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Palmitic Acid Methylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitic Acid Methylamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H35NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18-2/h3-16H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 269.2719 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?