Läs mer
Palmitinsyra, Mikromol™
Produktkod. 17949564
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17949564 250 mg
1 options
Produktkod. 17949564 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0704.00
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Palmitinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitic Acid
CAS 57-10-3
Analyt- eller komponentnamn Palmitic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H32 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid
InChI formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Hexadekanoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 256.42
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 256,2402 g/mol