Läs mer
Palmitic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 61°C to 63°C |
| Densitet | 0.852 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 271.4°C/133 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)14COOH |
| MDL-nummer | MFCD00002747 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Palmitic acid, Hexadecanoic acid, Palmitic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.42 |
| Kvalitet | Research |