Läs mer
Palmitic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876240
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876240 1 kg 1kg
15818320 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15876240 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8005081000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-10-3
Specifikationer
Smältpunkt 61°C to 63°C
Densitet 0.852 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 271.4°C/133 hPa
Molekylformel CH3(CH2)14COOH
MDL-nummer MFCD00002747
Kvantitet 1 kg
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid, Palmitic acid
Molekylvikt (g/mol) 256.42
Kvalitet Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.