Läs mer
Palmitinsyra, TRC
Produktkod. 30011587
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011587 10 g
30006942 25 g
30011006 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP14450010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-10-3
Molekylformel C16 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 256.42
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid, Palmitic acid (7CI,8CI), 1-Pentadecanecarboxylic acid, A 1600, Cetylic acid, Edenor C 16-98-100, Edenor C16, Emersol 143, FA 1695, Hydrofol Acid 1690, Hystrene 9016, Imex C 1498, Kortacid 1695, Kortacid 1698, Loxiol EP 278, Lunac P 95, Lunac P 95KC, Lunac P 98, NAA 160, NSC 5030, Neo-Fat 16, PA 900, Palmac 98-16, Palmitinic acid, Pentadecanecarboxylic acid, Prifac 2960, Pristerene 4934, V 1695, n-Hexadecanoic acid, n-Hexadecoic acid
IUPAC-namn Hexadekanoinsyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitic Acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formel vikt 256.2402
Procent renhet >95%