Läs mer
Palmitodiolein, MedChemExpress
Beskrivning
Palmitodiolein (Triglyceride POO) is a triacylglycerol which is present in vegetable oils.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitodiolein |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 2190-30-9 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C55H102O6 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Triglyceride POO Glycerol dioleate palmitate 1,2-Dioleoyl-3-palmitoylglycerol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (116.36 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |