Läs mer
Palmitoleic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16429356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16429356 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16429356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW011873
MedChemExpress Palmitoleic acid, a composition of fatty acid, is implicated in the prevention of death from cerebrovascular disorders in SHRSP rats.
Palmitoleic acid, a composition of fatty acid, is implicated in the prevention of death from cerebrovascular disorders in SHRSP rats.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitoleic acid
CAS 373-49-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H30O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (393.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 254.41
Formel vikt 254.41
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation