Läs mer
Palmitoleinsyra metylester, MP Biomedicals™
Produktkod. 11419371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419371 1 g 1g
11409371 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419371 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215604891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00 SEK
    3166.45 SEK / 1g
    Save 158.55 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Palmitoleinsyra metylester, MP Biomedicals är en komponent i framställningen av biodieselbränslen.
Kemiska identifierare
CAS 1120-25-8
Molekylformel C17H32O2
Molekylvikt (g/mol) 268.44
MDL-nummer MFCD00042911
InChI-nyckel IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Synonym methyl palmitoleate, z-methyl hexadec-9-enoate, methyl z-hexadec-9-enoate, methyl palmitoleinate, unii-35695qdb9f, methyl 9z-hexadec-9-enoate, 9-hexadecenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-9-hexadecenoate, methyl z-9-hexadecenoate, methyl cis-hexadec-9-enoate
PubChem CID 643801
ChEBI CHEBI:84156
IUPAC-namn metyl (9Z)-hexadek-9-enoat
LEDER CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Smältpunkt -0,5 °C till +0,5 °C (litteratur)
Densitet 0,875 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kokpunkt 180 °C till 183 °C (1 mmHg) (litteratur)
Brytningsindex n20/D 1.451 (bokstavlig)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 268.44
Fysisk form Vätska