Läs mer
Palmitoleic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitoleic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7- |
| Formel vikt | 254.2246 |
| Procent renhet | >95% |