Läs mer
Palmitoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10013690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10013690 500 mL Glasflaska 500ml
10731161 5 mL Glass bottle 5ml
10668021 100 mL Glasflaska 100ml
10217463 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10013690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304295000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-67-4
MDL-nummer MFCD00000742
InChI-nyckel ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC-namn hexadekanoylklorid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitoyl chloride
Namnnotering 98%
Aciditet 1% max. (as palmitic acid)
Smältpunkt 9.0°C to 14.0°C
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 199.0°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 160°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H31ClO
Linjär formel CH3(CH2)14COCl
Brytningsindex 1.4510 to 1.4530
Kvantitet 500 mL
Beilstein 02, 374
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Molekylvikt (g/mol) 274.88
Formel vikt 274.88
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.