Läs mer
Palmitoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404894
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11404894
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13812.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.873 g/mol
Palmitoylklorid är en förening som har använts som en polymer bärare för plasmid-DNA-leverans till 293T-celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Palmitoylklorid är en förening som har använts som en polymer bärare för
plasmid-DNA-leverans till 293T-celler.
Löslighet Löslig i
eter. Bryts ner i vatten och alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Torka i rumstemperatur. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser, alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-67-4
Molekylformel C16H31ClO
Molekylvikt (g/mol) 274.873
MDL-nummer MFCD00000742
InChI-nyckel ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC-namn hexadekanoylklorid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitoyl chloride
Smältpunkt ∼9°C to 12°C
Densitet 0.906
Kokpunkt 174°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 182°C (359°F)
Linjär formel CH3(CH2)14COCl
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 972409
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol.
Formel vikt 274.88
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.