Läs mer
Palmitoyklorid, 98 %
Produktkod. 11494884
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494884 100 g 100g
11404894 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494884 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13812.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274,873 g/mol
Palmitoylklorid är en förening som har använts som en polymer bärare för plasmid-DNA-leverans till 293T-celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Palmitoylklorid är en förening som har använts som en polymer bärare för
plasmid-DNA-leverans till 293T-celler.
Löslighet Löslig i
eter. Bryts ner i vatten och alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Torka i rumstemperatur. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser, alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-67-4
Molekylformel C16H31ClO
Molekylvikt (g/mol) 274.873
MDL-nummer MFCD00000742
InChI-nyckel ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC-namn hexadekanoylklorid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitoyl chloride
Smältpunkt ∼9 °C till 12 °C
Densitet 0.906
Kokpunkt 174 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt 182 °C (359 °F)
Linjär formel CH3(CH2)14COCl
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 972409
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i eter. Bryts ner i vatten och alkohol.
Formel vikt 274.88
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Palmitoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecanoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.