Läs mer
Palmitoyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 112-67-4 |
| Smältpunkt | 12°C |
| Densitet | 0.91 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 199°C/27 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)14COCl |
| MDL-nummer | MFCD00000742 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Palmitoyl chloride, Hexadecanoyl chloride, Palmitoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.87 |
| Kvalitet | Research |