Läs mer
Palmitoyklorid, TRC
Produktkod. 30416614
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30416614 10 g
1 options
Produktkod. 30416614 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP15648010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitoyl Chloride
CAS 112-67-4
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C16H31ClO
Kvantitet 10 g
Synonym Hexadecanoic Acid Chloride, NSC 9854, Palmitic Acid Chloride, Palmitic Chloride, Palmityl Acid Chloride
InChI formel InChI=1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-namn hexadecanoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 274.87
Formel vikt 274.2063