Läs mer
Palmitoyl Disulfide, TRC
Produktkod. 30415685
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30415685 50 mg
1 options
Produktkod. 30415685 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP15691350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13979-05-0
Molekylformel C32H62O2S2
Molekylvikt (g/mol) 542.96
Synonym Bis(1-oxohexadecyl) Disulfide
IUPAC-namn S-hexadecanoylsulfanyl hexadecanethioate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SSC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitoyl Disulfide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H62O2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-36-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Formel vikt 542.4191