missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Palmitoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1334532-26-1 |
| Molekylformel | C23 D3 H43 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium-d3 Chloride, L-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-ammonium-d3 Chloride Palmitate, L-Palmitic acid ester with (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium-d3 chloride, (-)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-ammonium-d3 Chloride Palmitate, Hexadecanoyl-L-carnitine-d3 hydrochloride, L-Palmitoylcarnitine-d3 chloride, Hexadecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i2D3; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-carboxy-2-hexadecanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.09 |
| Formel vikt | 438.3304 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?