Läs mer
Palmitoyl-L-carnitine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitoyl-L-carnitine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 435.3115 |