missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Palmitoylcholine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitoylcholine Chloride |
| CAS | 2932-74-3 |
| Molekylformel | C21 H44 N O2 . Cl |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-[β-(Hexadecanoyloxy)ethyl]trimethylammonium Chloride, Palmitic Acid','Ester with Choline Chloride, Choline Palmitate Chloride, N-[β-(Hexadecanoyloxy)ethyl]trimethylammonium Chloride, PM 2MC, Palmitoylcholine Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H44NO2.Cl/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(23)24-20-19-22(2,3)4;/h5-20H2,1-4H3;/q+1; |
| LEDER | [Cl].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | chlorine;2-hexadecanoyloxyethyl(trimethyl)azanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.033 |
| Formel vikt | 377.306 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?