Läs mer
Palmitoylethanolamide, MedChemExpress
Produktkod. 16468018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468018 10 mg
16427796 100 mg
16403947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16468018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY20685
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Palmitoylethanolamide (Palmidrol) is an active endogenous compound which can used for preventing virus infection of the respiratory tract.
Palmitoylethanolamide (Palmidrol) is an active endogenous compound which can used for preventing virus infection of the respiratory tract.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitoylethanolamide
Fysisk form Powder
CAS 544-31-0
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H37NO2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym PalmidrolLoramine P 256
Löslighetsinformation DMSO : 2.6 mg/mL (8.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(NCCO)=O
Molekylvikt (g/mol) 299.49
Formel vikt 299.49
Procent renhet 97.0%