Läs mer
Palmitoylethanolamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitoyl Ethanolamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21) |
| Formel vikt | 299.2824 |
| Procent renhet | >95% |