Läs mer
Palmityl Myristate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmityl Myristate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-19-21-23-25-27-29-32-30(31)28-26-24-22-20-18-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 452.4593 |