Läs mer
Palmityl palmitat, 96 %
Produktkod. 15485548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485548 1 g 1g
15495548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59283.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480,86 g/mol
Det används som mjukgörande medel, maskeringsmedel och hudkonditionering och som glans- och förtjockningsmedel för krämer. Det förbättrar emulsionens struktur och stabilitet och ger struktur åt kosmetiska stickor. Används i hud- och hårapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Det används som mjukgörande medel, maskeringsmedel och hudvårdande och som en glans- och förtjockningsmedel för krämer. Det förbättrar emulsionens struktur och stabilitet och ger struktur åt kosmetiska stickor. Används i hud- och hårapplikationer.
Löslighet Löslig i varm aceton
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-10-3
Molekylformel C32H64O2
Molekylvikt (g/mol) 480.86
MDL-nummer MFCD00053739
InChI-nyckel PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC-namn hexadecylhexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmityl palmitate
Smältpunkt 55°C to 56°C
Linjär formel CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in hot acetone.
Formel vikt 480.85
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.