Läs mer
Palmityl Palmitate, TRC
Produktkod. 30136898
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136898 5 g
30134686 1 g
30005726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136898 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1637505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-10-3
Molekylformel C32 H64 O2
Molekylvikt (g/mol) 480.85
Synonym Cetyl Palmitate
IUPAC-namn Hexadecyl hexadecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetyl palmitate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Formel vikt 480.4906