Läs mer
Palomid 529, MedChemExpress
Produktkod. 16466496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466496 100 mg
16436108 10 mg
16418707 5 mg
16412247 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14581
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Palomid 529 is a potent inhibitor of mTORC1 and mTORC2 complexes.
Palomid 529 is a potent inhibitor of mTORC1 and mTORC2 complexes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palomid 529
CAS 914913-88-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H22O6
Kvantitet 100 mg
Synonym P529
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (246.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(OCC2=CC=C(C=C2)OC)C=C3C(C4=C(C(O3)=O)C=C(C(C)O)C=C4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 406.43
Formel vikt 406.43
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease