Läs mer
Palonosetron-3-en hydroklorid, TRC
Produktkod. 30136034
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136034 250 mg
30008577 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136034 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP165825250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135729-55-4
Molekylformel C19 H22 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 330.85
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,4,5,6-tetrahydro-, monohydrochloride, (S)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI), 2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl] 2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride, RS 25259-007, RS 42358-197
IUPAC-namn 2-[(3S)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-yl]-5,6-dihydro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-one; hydroklorid
LEDER Cl.O=C1N(C=C2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palonosetron-3-ene Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m1./s1
Formel vikt 330.1499
Procent renhet >95%