Läs mer
Palonosetron-3-en N-oxid, TRC
Produktkod. 30418721
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30418721 100 mg
1 options
Produktkod. 30418721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP165820100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palonosetron-3-ene N-Oxide
CAS 1021456-82-5
Molekylformel C19 H22 N2 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2,4,5,6-tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-, 2,4,5,6-Tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1H-benz[de]isoquinolin-1-one, Palonosetron-3-ene N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O2/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-20(19)17-12-21(23)9-7-13(17)8-10-21/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2/t13?,17-,21?/m1/s1
LEDER [O-][N+]12CCC(CC1)[C@@H](C2)N3C=C4CCCc5cccc(C3=O)c45
IUPAC-namn 2-[(3S)-1-oxido-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktan-3-yl]-5,6-dihydro-4H-benzo[de]isokinolin-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 310.39
Formel vikt 310.1681