Learn More
Palonosetron-3-ene N-Oxide, TRC
Product Code. 30427591
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. Quantity Unit Size
30427591 10 mg 10mg
1 options
Product Code. 30427591 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP16582010MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Palonosetron-3-ene N-Oxide
CAS 1021456-82-5
Molecular Formula C19 H22 N2 O2
Quantity 10 mg
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2,4,5,6-tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-, 2,4,5,6-Tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1H-benz[de]isoquinolin-1-one, Palonosetron-3-ene N-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C19H22N2O2/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-20(19)17-12-21(23)9-7-13(17)8-10-21/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2/t13?,17-,21?/m1/s1
SMILES [O-][N+]12CCC(CC1)[C@@H](C2)N3C=C4CCCc5cccc(C3=O)c45
IUPAC Name 2-[(3S)-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-5,6-dihydro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-one
Molecular Weight (g/mol) 310.39
Formula Weight 310.1681
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.