Learn More
Tocris™ Palonosetron hydrochloride
Beschreibung
Palonosetron hydrochloride is a highly potent and high affinity 5-HT3 antagonist (IC50 = 0.24 nM for 5-HT3A; pKi = 10.4). Displays a slow dissociation rate. Inhibits 5-HT-induced enhancement of cellular response to substance P (Cat. No. 1156) in vitro. Inhibits cisplatin (Cat. No. 2251)-induced enhancement of substance P response in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | (3 AS)-2-[(3 S)-1-azabicyclo[2.2.2 ]oct-3-yl]-2,3,3 A,4,5,6-hexahydro-1 H-benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride |
| CAS | 135729-62-3 |
| Quantity | 50 mg |
| Target | 5-HT3 Receptor Antagonists |
| Molecular Formula | C19H24N2O.HCl |
| Formula Weight | 2778 |
| Purity | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?