Läs mer
Palonosetron hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16424157
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16424157 50 mg -
16411356 200 mg 200mg
16407996 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16424157 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palonosetron hydrochloride
CAS 135729-62-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H25ClN2O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (300.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (10.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C[C@@]([H])(CCC2)C3=C2C=CC=C13)[C@@H]4CN5CCC4CC5.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 332.87
Formel vikt 332.87
Procent renhet 99.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation