Läs mer
Palonosetronhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30051326
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30051326 250 mg
1 options
Produktkod. 30051326 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3779.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Palonosetronhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palonosetron Hydrochloride
CAS 135729-62-3
Analyt- eller komponentnamn Palonosetron Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H24 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aS)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, (3aS)- (9CI), Aloxi, Onicit, Palonosetron hydrochloride, RS 25259-197
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
LEDER Cl.O=C1N(C[C@H]2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5
IUPAC-namn (3aS)-2-[(3S)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-yl]-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 332.87
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 332,1655 g/mol