missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Palonosetron N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palonosetron N-Oxide |
| CAS | 813425-83-1 |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2,3,3a,4,5,6-hexahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-','(3aS)-, (3aS)-2,3,3a,4,5,6-Hexahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1H-benz[de]isoquinolin-1-one, Palonosetron-N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-20(19)17-12-21(23)9-7-13(17)8-10-21/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2/t13?,15-,17-,21?/m1/s1 |
| LEDER | [O-][N+]12CCC(CC1)[C@@H](C2)N3C[C@H]4CCCc5cccc(C3=O)c45 |
| IUPAC-namn | (3aS)-2-[(3S)-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.41 |
| Formel vikt | 312.1838 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?