Läs mer
Palovarotene, MedChemExpress
Produktkod. 16492307
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492307 50 mg
16428777 5 mg
16426178 10 mg
16416556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16492307 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14799
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Palovarotene is a nuclear retinoic acid receptor γ (RAR-γ) agonist.
Palovarotene is a nuclear retinoic acid receptor γ (RAR-γ) agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palovarotene
CAS 410528-02-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H30N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym R 667 Ro 3300074
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (60.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(/C=C/C2=C(CN3N=CC=C3)C=C4C(C)(C)CCC(C)(C)C4=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 414.54
Formel vikt 414.54
Procent renhet 95.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid