Läs mer
Palovarotene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palovarotene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30N2O2/c1-26(2)12-13-27(3,4)24-17-22(18-29-15-5-14-28-29)21(16-23(24)26)11-8-19-6-9-20(10-7-19)25(30)31/h5-11,14-17H,12-13,18H2,1-4H3,(H,30,31)/b11-8+ |
| Formel vikt | 414.2307 |