Läs mer
Novus Biologicals™ Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand
Produktkod. 18796653 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mg
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18796653 0.1 mg 0.1mg
18705143 0.025 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18796653 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP225297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2400.00 SEK
    2270.10 SEK / 0.1mg
    Save 129.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Applications: Functional, In vitro assay, In vivo assay, Ligand Activation
Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand is a synthetic tripalmitoylated lipohexapeptide analog of the immunologically active N-terminal portion of bacterial lipoprotein. It activates monocytes and macrophages and is also a potent activator of proinflammatory transcription factor NF-kB. Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand is recognized by a heterodimer formed between TLR1 and TLR2. Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand stimulation: If your cell line does not naturally express TLR1+ TLR2, co-transfect with plasmids pCMV/TLR1and pCMV/TLR2. Forty-eight hours after transfection, stimulate cells with 10 to 100ng/ml of Pam3CSK4 for 6 to 24 hours. Determine Pam3CSK4 stimulation using appropriate detection assays. Buffer: Sterile water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.5 mg/mL
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 0.1 mg
För användning med (applikation) Activation of TLR1 and TLR2 heterodimer. Stimulation of TLR1 and TLR2 has been reported with 10 to 100ng/mL. Use in vitro assay reported in scientific literature (PMID: 24105263) Use in functional reported in scientific literature (PMID 25511699). Use in In-vivo reported in scientific literature (PMID 25466255). Use in ligand activation reported in multiple pieces scientific literature.
Mål Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand
Art Human/Mouse