Läs mer
Pamabrom, MedChemExpress
Beskrivning
Pamabron is a common over-the-counter diuretic used for relief of menstrual-associated symptoms.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pamabrom |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 606-04-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H18BrN5O3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (430.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1C)N(C)C2=C(N=C(Br)N2)C1=O.CC(C)(N)CO |
| Visa mer |