Läs mer
Pamapimod, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pamapimod |
| CAS | 449811-01-2 |
| Molekylformel | C19 H20 F2 N4 O4 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 6-(2,4-difluorophenoxy)-2-[[3-hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)propyl]amino]-8-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, Pamapimod, R 1503, Ro 4402257 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F2N4O4/c1-25-17-11(10-22-19(24-17)23-13(4-6-26)5-7-27)8-16(18(25)28)29-15-3-2-12(20)9-14(15)21/h2-3,8-10,13,26-27H,4-7H2,1H3,(H,22,23,24) |
| LEDER | CN1C(=O)C(=Cc2cnc(NC(CCO)CCO)nc12)Oc3ccc(F)cc3F |
| IUPAC-namn | 6-(2,4-difluorophenoxy)-2-(1,5-dihydroxypentan-3-ylamino)-8-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.38 |
| Formel vikt | 406.1453 |