Läs mer
Pamaquine Naphthoate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pamaquine Naphthoate |
| CAS | 635-05-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pamaquine Naphthoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H16 O6 . C19 H29 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 8-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-6-methoxyquinoline, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid], N1,N1-diethyl-N4-(6-methoxy-8-quinolinyl)-1,4-pentanediamine 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate], 8-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-6-methoxy-quinoline, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate], 2,2'-dihydroxy-1,1'-dinaphthylmethane-3,3'-dicarboxylic acid 6-methoxy-8-(4-diethylamino-1-methylbutyl)-aminoquinoline salt, 4,4'-8-[4-diethylamino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxyquinoline methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid) salt, Aminoquin naphthoate, Beprochine naphthoate, Gamefar naphthoate, NSC 14220, Pamaquine embonate, Pamaquine naphthoate, Pamaquine pamoate, Pamoquine ebonate, Plasmochin naphthoate, Plasmoquine naphthoate, Praequine naphthoate, Quipenyl naphthoate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16O6.C19H29N3O/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-5-22(6-2)12-8-9-15(3)21-18-14-17(23-4)13-16-10-7-11-20-19(16)18/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);7,10-11,13-15,21H,5-6,8-9,12H2,1-4H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCN(CC)CCCC(C)Nc1cc(OC)cc2cccnc12.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(=O)O)c3O |
| Visa mer |