Läs mer
Pamicogrel, MedChemExpress
Produktkod. 16482418
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482418 5 mg
16460219 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16482418 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00175
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pamicogrel
CAS 101001-34-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H24N2O4S
Kvantitet 5 mg
Synonym KBT3022
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (185.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)CN1C(C2=NC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)S2)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 448.53
Formel vikt 448.53
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation